Documentos Principais
860365P
Avanti
18:0 PC-d70
Avanti Research - A Croda Brand 860365P, powder
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphocholine
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 612,00
25 MG
R$ 1.094,00
R$ 612,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 612,00
25 MG
R$ 1.094,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H18NO8PD70
Número CAS:
Peso molecular:
860.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
R$ 612,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860365P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (860365P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860365P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860365P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H]
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1/i1D3,2D3,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2,31D2,32D2,33D2,34D2,35D2,36D2,37D2
chave InChI
NRJAVPSFFCBXDT-MNVUKWGGSA-N
Descrição geral
18:0 Phosphocholine (PC)-deuterium70 contains phosphocholine head group and an 18-deuterated carbon chain.[1]
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphocholine (PC) post-translationally alter the placental neurokinin B hormone and decrease the host immune response.[2]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860365P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860365P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860365P-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Identification of a novel mammalian post-translational modification, phosphocholine, on placental secretory polypeptides
Lovell TM, et al.
Journal of Molecular Endocrinology, 39 (2007)
Estimation of bacterial biomass in subsurface sediments by quantifying intact membrane phospholipids
Zink K, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 390(3), 885-896 (2008)