857372P
Avanti
VU0285655-1
N-{2-[4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro(4.5)decan-8-yl]ethyl}quinoline-3-carboxamide, powder
Sinônimo(s):
APV; VU0285655-1
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (857372P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857372P
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CN=C(C=CC=C2)C2=C1)NCCN(CC3)CCC43N(C5=CC=CC=C5)CNC4=O
InChI
1S/C25H27N5O2/c31-23(20-16-19-6-4-5-9-22(19)27-17-20)26-12-15-29-13-10-25(11-14-29)24(32)28-18-30(25)21-7-2-1-3-8-21/h1-9,16-17H,10-15,18H2,(H,26,31)(H,28,32)
chave InChI
WJOCDBUFEUKYNI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)