850555O
Avanti
(2S,3S)-Phytantriol
Avanti Research™ - A Croda Brand 850555O
Sinônimo(s):
(2S,3S)-3,7,11,15-tetramethylhexadecane-1,2,3-triol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (850555O-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850555O
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC[C@](C)(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
chave InChI
CGIHFIDULQUVJG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)