Documentos Principais
346411
Sigma-Aldrich
Poly[1-[4-(3-carboxy-4-hydroxyphenylazo)benzenesulfonamido]-1,2-ethanediyl, sodium salt]
technical grade
Selecione um tamanho
5 G
R$ 471,00
R$ 471,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 471,00
About This Item
Fórmula linear:
[-CH2CH[NHSO2C6H4N=NC6H3(OH)CO2Na]-]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 471,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1C(=O)O[Na])\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC=C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3