850544O
Avanti
10MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850544O
Sinônimo(s):
1-decanoyl-rac-glycerol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
peso molecular
246.34 g/mol
embalagem
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850544O-1g))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850544O
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC(O)CO)CCCCCCCCC
InChI
1S/C23H44O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-22(25)27-20-21(19-24)28-23(26)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21,24H,3-20H2,1-2H3
chave InChI
GNSDEDOVXZDMKM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a substrate for fluorescent glycerol assay
- as a standard for the quantification of monoacylglycerols (MAGs) in micellar fraction analysis
- as a component in the surfactant mixture for reverse micelle sample preparation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3