Documentos Principais
850310C
Avanti
DOBAQ
Avanti Research - A Croda Brand 850310C
Sinônimo(s):
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H83NO6
Número CAS:
Peso molecular:
782.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850310C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850310C
concentração
10 mg/mL (850310C-25mg)
tipo de lipídio
cationic lipids
headgroup modified lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
DOBAQ is a cationic lipids with a quaternary amine and unsaturated hydrocarbon chains.[1] It is a pH-sensitive lipid.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium/DOBAQ displays pH-dependent ionization.[2]
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850310C-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Liposomes in Analytical Methodologies (2016)
Lipid nanoparticles for delivery of messenger RNA to the back of the eye
Patel S, et al.
J. Controlled Release, 303, 91-100 (2019)