Documentos Principais
850549P
Avanti
DORI
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium bromide
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 2.835,00
R$ 2.835,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 2.835,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H82BrNO5
Peso molecular:
773.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 2.835,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 25 mg ((840531P-25
(840531P-25MG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
advanced drug delivery
tipo de lipídio
cationic lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)CCO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Br-]
chave InChI
NNIFGWCTDFSLJC-JDVCJPALSA-M
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850549P-25MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)