D6182
DOTAP chloride
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
N-[1-(2,3-Dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-trimethylammonium chloride
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
chave InChI
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3