Documentos Principais
850116P
Avanti
IP4(1,3,4,5)
Avanti Research - A Croda Brand 850116P, powder
Sinônimo(s):
D-myo-inositol-1,3,4,5-tetraphosphate (ammonium salt)
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 479,00
500 μG
R$ 2.138,00
R$ 479,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 479,00
500 μG
R$ 2.138,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H28N4O18P4
Número CAS:
Peso molecular:
568.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
R$ 479,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850116P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850116P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850116P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1OP([O-])(O)=O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850116P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850116P-500ug)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)