Documentos
850113P
Avanti
IP3(1,3,4)
Avanti Research - A Croda Brand 850113P, powder
Sinônimo(s):
D-myo-inositol-1,3,4-trisphosphate (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H24N3O15P3
Número CAS:
Peso molecular:
471.19
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
>97% (contains <3% IP3 with phosphorus migration, TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850113P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850113P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850113P
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-500ug)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available