Documentos Principais
840485C
Avanti
18:2 PG
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Sinônimo(s):
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H74O10PNa
Número CAS:
Peso molecular:
792.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (840485C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 840485C
concentração
10 mg/mL (840485C-25mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C42H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,39-40,43-44H,3-10,15-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m1./s1
chave InChI
ZIOOVFPFWVCCEB-WDFQPZSRSA-M
Descrição geral
18:2 PG or 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of two chains of linolenic acid at the sn-1 and sn-2 positions and phospho-(1′-rac-glycerol) at the sn-3 position of the glycerol backbone. It is a poly-unsaturated lipid molecule.[1]
Aplicação
18:2 PG or 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) might be used in saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs) formation to study the lipid specificity of saposins.[1]
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840485C-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ali Flayhan et al.
Structure (London, England : 1993), 26(2), 345-355 (2018-02-08)
Saposin-derived lipid nanoparticles (SapNPs) are a new alternative tool for membrane protein reconstitution. Here we demonstrate the potential and advantages of SapNPs. We show that SapA has the lowest lipid specificity for SapNP formation. These nanoparticles are modular and offer