810601C
Avanti
16:0-5 Doxyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810601C
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-stearoyl-(5-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810601C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810601C
concentração
1 mg/mL (810601C-1mg)
tipo de lipídio
ESR probes
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- as a component in virus-like large unilamellar vesicles (VL LUVs) to quench 4-chloro-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole (NBD) fluorescence emission[7]
- in the preparation of multi-lamellar vesicles (MLVs) as a site-specific quencher to perform fluorescence quenching studies[8]
- in the preparation of spin-labelled multi-lamellar vesicles (MLVs)[9]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)