810609P
Avanti
16:0-18:1 Tempo PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810609P, powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810609P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810609P
tipo de lipídio
phospholipids
ESR probes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1)C)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C50H96N2O9P/c1-9-11-13-15-17-19-21-23-24-26-28-30-32-34-36-38-48(54)61-46(43-58-47(53)37-35-33-31-29-27-25-22-20-18-16-14-12-10-2)44-60-62(56,57)59-40-39-52(7,8)45-41-49(3,4)51(55)50(5,6)42-45/h23-24,45-46H,9-22,25-44H2,1-8H3/b24-23-/t46-/m1/s1
chave InChI
GOQANLHLQONQGV-JHXSWNAYSA-N
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)