810601P
Avanti
16:0-5 Doxyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810601P, powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-stearoyl-(5-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810601P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810601P
tipo de lipídio
ESR probes
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- as a component in virus-like large unilamellar vesicles (VL LUVs) to quench 4-chloro-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole (NBD) fluorescence emission[6]
- in the preparation of multi-lamellar vesicles (MLVs) as a site-specific quencher to perform fluorescence quenching studies[7]
- in the preparation of spin-labelled multi-lamellar vesicles (MLVs)[8]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de preparo
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)