Documentos Principais
810389P
Avanti
Cholyl-L-Lysine Fluorescein disodium salt
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Cholyl-Lys-Fluorescein
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H61N3Na2O12
Peso molecular:
954.02
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg ((810389P-1MG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
fluorescent lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(N[C@H](C([O-])=O)CCCCNC(NC5=CC=C(C6=C(C=C7)C(OC8=CC=C(O)C=C86)=CC7=O)C=C5C([O-])=O)=O)=O.[Na+].[Na+]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810389P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3