Documentos Principais
810350P
Avanti
Fluoro azasterol
Sinônimo(s):
(1R,11aR)-11a-methyl-1-(5-methylhexyl)-2,10,11,11a-tetrahydro-1H-naphtho[1,2-g]indol-7-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H31NO
Número CAS:
Peso molecular:
349.51
Código UNSPSC:
12352211
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810350P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
fluorescent lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O[C@@H]4OC(C)[C@@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Aplicação
Fluorescence
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810350P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)