Documentos Principais
700160P
Avanti
Glucosyl stigmasterol
Avanti Research - A Croda Brand 700160P, powder
Sinônimo(s):
β-D-Glucosyl stigmasterol
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.062,00
R$ 1.062,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.062,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H58 O6
Número CAS:
Peso molecular:
574.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.062,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 mg (700160P-100mg)
pkg of 1 × 5 mg (700160P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 700160P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Glucosyl stigmasterol or stigmasterol glucoside is a biologically active compound distributed in various plant species including P. urinaria. It has a steroid backbone structure similar to testosterone.[1] Glucosyl stigmasterol is a prime sterol component of plant cell walls and membranes.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glucosyl stigmasterol from Plectranthus asirensis has medicinal value. It has antioxidant and anti-inflammatory functionality[3] and acts as an antagonist to the enzyme 5α-reductase.[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700160P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700160P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hiroaki Kamei et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 41(8), 1307-1310 (2018-08-03)
In our research program to find novel agents for alopecia from natural plant resources, we screened Euphorbiaceae plant extracts using an anti-5α-reductase assay. Among the samples tested, the extract of Phyllanthus urinaria showed the most potent activity with 24.3 and
Chemical constituents from Sidastrum paniculatum and evaluation of their leishmanicidal activity
Teles YCF, et al.
Revista Brasileira de Farmacognosia, 25(4), 363-368 (2015)
Sequential injection-chemiluminescence evaluation of stigmasterol glucoside and luteolin via green synthesis of silver nanoparticles using biomass of plectranthus asirensis
Amina M, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 11(4), 523-533 (2018)