700122P
Avanti
campestanol
Avanti Research™ - A Croda Brand 700122P, powder
Sinônimo(s):
5α-campestan-3β-ol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700122P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 700122P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C28H50O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h18-26,29H,7-17H2,1-6H3/t19-,20-,21+,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1
chave InChI
ARYTXMNEANMLMU-ATEDBJNTSA-N