Documentos Principais
PHL82658
Stigmasterol
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-24-ethyl-5,22-cholestadiene, 5,22-Stigmastadien-3β-ol, Stigmasterin
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.279,00
R$ 2.279,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.279,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H48O
Número CAS:
Peso molecular:
412.69
Beilstein:
2568182
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.279,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (GC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
165-167 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
chave InChI
HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: serenoa
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
β-Sitosterol synthetic, ≥95%
Sigma-Aldrich
S1270
β-Sitosterol
β-Sitosterol phyproof® Reference Substance
PHL89283
β-Sitosterol
β-Sitosterol from soybean, ≥96%
Sigma-Aldrich
S9889
β-Sitosterol
Colesterol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1533
Colesterol
sitostanol β-sitostanol, powder
Avanti
700121P
sitostanol