Documentos Principais
700098P
Avanti
7α,24(S)-dihydroxy-4-cholesten-3-one
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
7α,24(S)-dihydroxy-4-cholesten-3-one
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 7.330,00
R$ 7.330,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 7.330,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O3
Número CAS:
Peso molecular:
416.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 7.330,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700098P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
7α,24(S)-dihydroxycholest-4-en-3-one is a double substituted oxysterol.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700098P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)