The purity of this product is listed on the lot-specific Certificate of Analysis. This product typically has a purity of >99%. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/phr1569#product-documentation
PHR1569
Levocarnitine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
L-Carnitine inner salt, (−)-(R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. L0399900
traceable to USP 1359903
família API
levocarnitine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
197-212 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
chave InChI
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Descrição geral
Levocarnitine is a naturally available compound that plays a significant role in fatty acid oxidation and energy production in the human body. It is majorly found in skeletal and cardiac muscles of mammals and facilitates the transport of long chain fatty acids into mitochondria.[1]
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What is the typical purity of this product?
1 answer-