C0158
L-Carnitine inner salt
≥98%
Sinônimo(s):
(−)-(R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Carnitine inner salt, synthetic, ≥98%
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder
cor
white
pf
197-212 °C (lit.)
aplicação(ões)
cell analysis
detection
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
chave InChI
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3