Documentos Principais
700045P
Avanti
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
6α-hydroxy-5α-cholestane-d7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H41O2D7
Número CAS:
Peso molecular:
411.71
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700045P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700045P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
6α-hydroxy-5α-cholestanol-d7 is a deuterated B-ring substituted sterol.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700045P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC