Documentos Principais
700009P
Avanti
15-ketocholestane
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3β-hydroxy-5α-cholestane-15-one
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.985,00
R$ 1.985,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.985,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O2
Número CAS:
Peso molecular:
402.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.985,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (700009P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
15-ketocholestane is the oxidized derivative of cholesterol[1] and is nonpolar lipid.[2]
Aplicação
15-ketocholestane has been used as small molecule lipid to generate RAb2E9 recombinant monoclonal (RAb) using phage-library based screening).[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
15-ketocholestane is a potential biomarker in multiple sclerosis and Autoimmune Encephalomyelitis (EAE).[3]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700009P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Novel phage display-derived mycolic acid-specific antibodies with potential for tuberculosis diagnosis
Chan CE, et al.
Journal of Lipid Research, 54(10), 2924-2932 (2013)
Antigen microarrays identify unique serum autoantibody signatures in clinical and pathologic subtypes of multiple sclerosis
Quintana FJ, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 105(48), 18889-18894 (2008)
Generation and characterization of a novel recombinant antibody against 15-ketocholestane isolated by phage-display
Islam MD, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 13(4), 4937-4948 (2012)