Documentos Principais
MD0SP07FS1
Millipore
Filtro de profundidade do Pod Pro Millistak+® HC
D0SP, filtration area 0.77 m², Process Scale
Sinônimo(s):
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, D0SP media series, 0.77 m 2 surface area
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Filtro de profundidade do Pod Pro Millistak+® HC, D0SP, filtration area 0.77 m2, hydrophilic
Materiais
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Nível de qualidade
descrição
Primary clarification directly out of the bioreactor
linha de produto
EMPROVE® Filter
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Altura
12.5 in. (32 cm)
317 mm
Comprimento
24.2 in. (62 cm)
Profundidade
6.4 in. (16.3 cm)
área de filtração
0.77 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
entrada
sample type liquid
condutividade
18.9-41.5 μS/cm at 25 °C (product water)
grau de filtragem
D0SP
Descrição geral
O filtro de profundidade Millistak+® HC Pro Pod (meios sintéticos de alta capacidade) é um filtro de profundidade sintético que oferece meios de filtração de profundidade mais limpos e consistentes em relação às ofertas atuais de filtros à base de terra de diatomáceas (DE) e celulose (CE). Essa unidade, apresentada em um formato de pod de escala de processo com um grau de meios D0SP, suporta clarificação primária e secundária, bem como aplicações de filtração downstream.
Aplicação
Clarificação primária diretamente do biorreator
Características e benefícios
Materiais sintéticos de construção
  • Reduzem os extraíveis de TOC e os requisitos de volume de descarga pré-uso em 50%
  • Sem betaglucanos para interferir nos testes de lisado de amebócitos limosos (LAL) para endotoxinas bacterianas
Consistência de lote a lote para o desenvolvimento e a implementação bem-sucedidos de processos de clarificação robustos
&Desenho
de formulação de meios filtrantes de profundidade
  • Fornece até duas vezes a capacidade de filtração com propriedades de retenção de filtro equivalentes às referências comerciais baseadas em DE
  • Eliminação aprimorada de impurezas de HCP
Dispositivo de cápsula descartável
  • O formato flexível e modular oferece escalabilidade de 5 a 12.000 litros ou mais
  • Formato robusto do dispositivo; fácil de usar e configurar
Especificações
Grau do filtro: D0SP
Os traços de metais foram medidos após a descarga de água pura de 50 l/m2 de área de superfície e 24 horas de imersão estática em água pura. Valores baseados na média de dados de metais extraíveis de três lotes separados de dispositivos uPod. A análise foi feita por ICP-MS. Os dispositivos não foram autoclavados.
Nota de preparo
Método de esterilização
A integridade é mantida após 1 ciclo de autoclave de 60 min a 123 ºC. O desempenho da filtração pode ser afetado após a autoclave. Recomendado apenas para descontaminação após o uso.
Nota de análise
Condutividade da água do produto a 25°C: após um enxágue de água pura 50 l/m2 (5 litros por ft2) da área de superfície do meio (300 LMH, 10 min). No final do enxágue, uma amostra foi retirada para medição da condutividade. Os dispositivos não foram autoclavados.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.