MF0HC10FS1
Filtro de profundidade de cápsula Millistak+®
F0HC, filtration area 1.1 m², Process Scale
Sinônimo(s):
Millistak+ Pod Depth Filter, F0HC media series, 1.1 m 2 surface area, 1/pack
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Filtro de profundidade de cápsula Millistak+®, F0HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Materiais
cellulose
polypropylene
Nível de qualidade
descrição
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millistak+®
Parâmetros
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
Altura
32 cm (12.5 in.)
Comprimento
62 cm (24.2 in.)
área de filtração
1.1 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
460-3200 ppb
entrada
sample type liquid
condutividade
21.4-42.7 at 25 °C (product water)
grau de filtragem
F0HC
Categorias relacionadas
Descrição geral
Essa série de meios F0HC oferece desempenho ideal por meio de uma matriz de densidade gradiente, ideal para aplicações de clarificação secundária –pós-centrifugação ou de centrado pré-tratado. Os filtros Millistak+® Pod estão disponíveis em três séries distintas de graus de meio para atender às suas necessidades específicas - DE, CE e HC.
O sistema Millistak+® Pod é ideal para uma ampla variedade de aplicações de clarificação primária e secundária, incluindo culturas de células, lisados de levedura e E. coli pós-centrifugação, refolds de E. coli, meios, vacinas, proteínas plasmáticas e soros.
Fácil de usar
Com o design compacto e modular do nosso novo sistema Millistak+® Pod, você pode aumentar a produtividade e reduzir os tempos de ciclo.
A instalação e a configuração do sistema Pod são simples e diretas. O design exclusivo dos adaptadores descartáveis e dos coletores descartáveis facilita a conexão dos filtros Pod ao restante das operações da unidade no processo. A natureza autônoma e descartável do sistema protege os operadores da exposição a riscos biológicos e elimina os requisitos de validação de manutenção e limpeza.
Aplicação
Características e benefícios
- Baixo volume de retenção para maior rendimento do produto
- Ampla variedade de tipos de meios oferecidos em produtos de camada única e multicamadas
- Os meios de ação dupla Millistak+ HC melhora a pré-filtração e comprime a clarificação
- O formato flexível e modular oferece escalabilidade de 5 a 12.000 litros ou mais
- O design descartável patenteado elimina a necessidade de validação de alojamento, CIP ou limpeza
- Os filtros Pod independentes protegem os operadores da exposição a riscos biológicos
- A construção robusta é fácil de usar e configurar
- O tamanho menor facilita o uso em espaços apertados
Especificações
Nota de preparo
A integridade é mantida após 1 ciclo de autoclave de 60 minutos a 123 °C
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar