690013X
Avanti
Solvent Mixture 65:35:8
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Saturated Lipid Mixture
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
chloroform:methanol:water
embalagem
pkg of 4 × 1 mL each (690013X-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
temperatura de armazenamento
2-30°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)