Documentos Principais
WHA10417106
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.4 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 25 mm diam
Sinônimo(s):
Membrane for filtration, Nuclepore membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. (25 mm), pore size 0.4 μm, polycarbonate, pack of 100 ea
Materiais
polycarbonate
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva
Whatman 10417106
Diâmetro
(25 mm)
tamanho de poro
0.4 μm pore size
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Características e benefícios
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with polyvinylpyrrolidone (PVP) to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing filtration sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat membrane surface for high particle visibility
Informações legais
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)