Z767867
EUROSTAR 200 control P4 overhead stirrer
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinônimo(s):
electronic overhead stirrers, laboratory mixers, laboratory stirrers, overhead stirrers
Selecione um tamanho
R$ 54.807,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 54.807,00
Produtos recomendados
descrição
temp sensor PT-1000
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 4090000
faixa de medição de temperatura
-10-350 °C
timing measuring range
1-6000 min
Parâmetros
0/4-530 rpm speed
L × A × P
91 mm × 379 mm × 231 mm
diâmetro do eixo × C
16 mm × 220 mm
capacidade do agitador
100 L
saída
76 W
Descrição geral
- Multilingual TFT display
- Programmable functions
- Integrated temperature measurement
- Interval operation
- Timer function
- Adjustable safety circuit
- Locked function
- Infinitely adjustable speed
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)