Documentos Principais
Z766526
Cover for stainless steel straight side container
fits 12.1 qt size, diam. × H 9.6 cm × 11 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.51
Materiais
stainless steel cover
fabricante/nome comercial
Polarware 12Y-2
C × L
11 in. × 9.625 in.
capacidade
12.1 qt
diâmetro × A
9.6 cm × 11 cm
Produtos recomendados
Z766437, Stainless steel straight side container, capacity 12.1 qt
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)