Documentos Principais
Z370665
Sigma-Aldrich
Biohazard waste container
capacity 19 L (5 gal)
Sinônimo(s):
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.815,00
R$ 2.815,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.815,00
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.35
R$ 2.815,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 6370-0005
D.E. × A
28 cm (11 in.) × 43 cm (17 in.)
capacidade
19 L (5 gal)
Descrição geral
Biohazardous Waste Containers are ideal autoclavable polypropylene containers for secondary containment of biohazardous waste materials.
Convenient one-step sterilization; no need to remove bag. Port opening in cover allows one-handed disposal of materials; limits exposure to infectious waste. Holds standard sized autoclave bags. Will not rust, dent or puncture.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
  1. Is this autoclavable????
    1 answer
    1. Yes, this product is specifically cited by the manufacturer Nalgene as being suitable for autoclaving bio-hazardous waste.