BAF189050050
Centrifuge Tube Ice Rack
polypropylene, Holds 28 x 50 mL tubes
Sinônimo(s):
cold tube storage
Selecione um tamanho
R$ 774,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 774,00
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
Holds 28 x 50 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18905-0050
técnica(s)
cryopreservation: suitable
tamanho
305x178x127 mm
Descrição geral
- Dual convenience: Bench top ice rack and Large Spill containment system
- Durable, stackable ice rack holds approximately 67 oz (2 liters) of ice
- The large chilled bath holds twenty-eight 50 ml centrifuge tubes
- Durable polypropylene construction offers chemical resistance
- Steam sterilizable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)