Documentos Principais
Z743256
Julabo® bath tubing
PTFE, I.D. × L 12 mm × 1 m
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.856,00
R$ 1.856,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.856,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
R$ 1.856,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8930142
Parâmetros
60 °C (180 °C)
D.I. × C
12 mm × 1 m
Categorias relacionadas
Descrição geral
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)