Documentos Principais
Z611921
Julabo® bath tubing
(CR), I.D. × L 8 mm × 1 m
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 131,00
R$ 131,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 131,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
R$ 131,00
Check Cart for Availability
Materiais
(CR)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8930008
Parâmetros
−20-120 °C temperature
D.I. × C
8 mm × 1 m
Categorias relacionadas
Descrição geral
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)