Documentos Principais
Z742269
DURAN® TILT GL 56 Screw Cap
white polypropylene, pack of 10 ea
Sinônimo(s):
292295602
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 570,00
R$ 570,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 570,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
R$ 570,00
Check Cart for Availability
Materiais
white polypropylene
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 292295602
conector
GL 56 thread
Descrição geral
The ergonomic cap is easy to open and close. Made from non-cytotoxic materials. The wide mouth ensures safe and easy pipetting.
Características e benefícios
  • Manufactured from Polypropylene
  • The ergonomic cap, made from non-cytotoxic materials, is easy to open and close
  • The wide GL 56 moth ensures safe and easy pipetting and helps avoid contamination
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)