Documentos Principais
Z218707
Clamps
fits flask, 2,000 ‑ 4,000 mL
Sinônimo(s):
flask clamp, flask lab, lab flask, reaction flasks
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.795,00
R$ 2.795,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.795,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
R$ 2.795,00
Check Cart for Availability
Características
fits flask 2,000 ‑ 4,000 mL
fabricante/nome comercial
Ace Glass 650811
Descrição geral
Two-piece, black anodized aluminum clamp has three wing nuts to secure Ace reaction flask to head. Clamps also fit Pyrex reaction kettles.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)