T6319
Anti-TOM22 antibody , Mouse monoclonal
clone 1C9-2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Mitochondrial import receptor Tom22, Anti-TOMM22, Anti-Translocase of outer mitochondrial membrane 22 homolog (yeast)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C9-2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 22 kDa
reatividade de espécies
human, monkey
não deve reagir com
rodent
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of cultured human lymphoma Raji cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TOMM22(56993)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
- Western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)