Documentos Principais
Z740836
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, student grade
capacity 50 mL, subdivision, 1.0 mL, tol. 1.0 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper and base
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 406,00
R$ 406,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 406,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
R$ 406,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 1.0 mL
embalagem
pkg of 6 ea
tol. measuring range
1.0 mL
capacidade
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear borosilicate glass graduated cylinders with a removable plastic base and plastic protection bumper to guard against breakage. Class B accuracy. Graduated “To Contain”.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)