Documentos Principais
Z740832
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, student grade
capacity 10 mL, subdivision, 0.20 mL, tol. 0.20 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper and base
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 328,00
R$ 328,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 328,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
R$ 328,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 0.20 mL
embalagem
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.20 mL
capacidade
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear borosilicate glass graduated cylinders with a removable plastic base and plastic protection bumper to guard against breakage. Class B accuracy. Graduated “To Contain”.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)