Documentos Principais
Z327379
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 100 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
subdivision 1 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.4 mL
faixa de medição de volume
100 mL
Altura
250 mm
Descrição geral
PLASTIBRAND Class A+ graduated cylinders achieve 20% tighter error limits than required by DIN 12681. PMP, transparent, tall form, with blue printed scale, conformity certified.
To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain. Includes one batch certificate. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Outras notas
BR35138 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)