Documentos Principais
Z693340
Norell® Sample Vault NMR tube caps
open port cap, white, diam. 3 mm
Selecione um tamanho
96 EA
R$ 400,00
R$ 400,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
96 EA
R$ 400,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
R$ 400,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
embalagem
pkg of 96 ea
fabricante/nome comercial
Norell SVOP-NORLOC-3-96PK
Diâmetro
3 mm
cor
white
Descrição geral
Sample Vault caps have superior holding and sealing capabilities which eliminate cap/tube failure in your instrument. The patented design incorporates a white band positioned on the NMR tube that aligns with the base of the cap, indicating a properly locked position. The superior Sample Vault cap attaches semi-permanently for multiple use and for critical applications.
Características e benefícios
  • Superior Sample Vault cap attaches semi-permanently for several uses and critical applications.
  • Ideal for cold refrigeration storage.
  • Suitable for cryo-probes and variable temperature studies.
Informações legais
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Sample Vault is a trademark of Norell, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)