Documentos
WIMWG30007SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 178 mm, cap, O.D. 3.0 mm
Sinônimo(s):
nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiais
colorless tube
descrição
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
Características
cap
neck thread push fit
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad WG-3000-7-SJ
Parâmetros
600 MHz frequency
Comprimento
178 mm
D.E.
3.0 mm
curvatura
60 μm
diâmetro do tubo
3 mm
espessura da parede
0.43 mm
Descrição geral
Wilmad NMR tubes with authentic Bruker® SampleJet caps without code, up to 600 MHz. Do not use with ceramic spinners.
Informações legais
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG