Documentos Principais
Z567477
NMR tube caps
NMR tube size 2 mm, red
Sinônimo(s):
cap tubes, nmr tubes, plastic end cap
Selecione um tamanho
25 EA
R$ 95,00
R$ 95,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 EA
R$ 95,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
R$ 95,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 521-T
tamanho do tubo de RMN
2 mm
cor
red
Descrição geral
Disposable NMR Tube Caps are manufactured from molded PVC or Polyethylene depending on the tube OD. The different colors help track samples based on various reference solvents. When using Chloroform or Acetone as reference solution, avoid (1) direct contact between the sample and the disposable cap, (2) long term storage over 2 hours. If these conditions are inevitable, use PTFE NMR tube caps.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)