Documentos Principais
Z685070
Ace sparger with hose barb
L × O.D. 575 mm × 14 mm, porosity 25-50 μm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.514,00
R$ 2.514,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.514,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 2.514,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Ace Glass 6452-18
C × D.E.
575 mm × 14 mm
tamanho da torneira
0-5 mm
tamanho de poro
25-50 μm porosity
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sparger tube with Ace fritted bottoms are available in various porosities. Top has either 0-3 or 0-5 mm stopcock and a 90 degree side arm hose connection. 10 mm O.D. spargers fit inside #11 Ace-Threds, 14 mm O.D. within #15 Ace- Threds.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)