Porosity is a measurement of open space in a filter and is not determined for this product. The pore rating of the porous polyethylene disc is considered “COARSE” meaning the pores range in diameter from 90µm to 130µm.
Z177482
Scienceware® gas-dispersion tube
polyethylene
Selecione um tamanho
R$ 689,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 689,00
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F13691-0000
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
what is the porosity?
1 answer-