CLS3953312C
Pyrex® gas-dispersion tube
pore size 40-60 μm
Sinônimo(s):
Corning® 39533
Selecione um tamanho
R$ 675,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 675,00
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Corning 39533-12C
tamanho de poro
40-60 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Pyrex® gas-dispersion tube is made of Type I Class A - Low-Expansion Borosilicate Glass.
- Coarse with 40-60 μm pore size.
- May withstand autoclaving.
- Not designed for vacuum and freezing applications.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)