Z678082
Finnpipette® F2 multichannel pipette
volume 5-50 μL, 16 channel
Selecione um tamanho
R$ 12.348,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 12.348,00
Produtos recomendados
Características
color-coded turquoise
electronic: no
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Finn 4662090
volume
5-50 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50 μl and below
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)