Z678015
Finnpipette® F2 multichannel pipette
volume 30-300 μL, 8 channel
Sinônimo(s):
Finnpipette F2 Multichannel
Selecione um tamanho
R$ 9.911,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 9.911,00
Produtos recomendados
Características
8-channel
color-coded orange
electronic: no
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Finn 4662030
volume
30-300 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50 μl and below
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)