Z678007
Finnpipette® F2 multichannel pipette
volume 10-100 μL, 8 channel
Sinônimo(s):
Finnpipette multichannel
Selecione um tamanho
R$ 9.911,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 9.911,00
Produtos recomendados
Características
8-channel
color-coded yellow
electronic: no
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Finn 4662020
volume
10-100 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50 μl and below
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)