Documentos Principais
P8979
Finnpipette® pipette tips
Finntip 250 universal, sterile
Sinônimo(s):
Disposable Pipette Tips, Finnpipette Tips, Pipette Tips
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 1.161,00
R$ 1.161,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 1.161,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
R$ 1.161,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Materiais
yellow
esterilidade
sterile
Características
barrier: no
embalagem
rack of 96
pack of 960 ea (Racks)
fabricante/nome comercial
Finn 9400263
volume máximo
250 μL
faixa de volume
0.5-250 μL
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)